56719
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
About This Item
Polecane produkty
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
5 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
kolor
blue band
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)