Kluczowe dokumenty
1.51236
Supelco
Stainless steel HPLC capillaries
(flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115720
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Kapilary ze stali nierdzewnej (elastyczne) i.d. 0,2 mm, e.d. 0,5 mm, długość 1000 mm,
metody
HPLC: suitable
Poziom jakości
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Opakowanie zawiera: 3 kapilary ze stali nierdzewnej (o.d. 0,5 mm, i.d. 0,20 mm) o długości 1000 mm.
Komentarz do analizy
visual control: passes test