Kluczowe dokumenty
814681
TOYOPEARL® HW-40S Media luzem
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 30 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14681
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
30 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Żywica Toyopearl HW-40 to hydroksylowany polimer metakrylowy do chromatografii wykluczania. Jest ona zwykle używana do wysokowydajnego odsalania i wymiany buforu. Może również usuwać środki powierzchniowo czynne, takie jak Triton X100 z roztworów białek. Jest często stosowany do mniejszych biomolekuł z granicami wykluczenia do 10 000 Da.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)