Kluczowe dokumenty
GERPN851E
ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers
Cytiva RPN851E, pack of 500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 500 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN851E
kolor
Brownish-red
rozpuszczalność
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
  • Widoczne pasma markerów na żelach i blotach
  • Obrazy fluorescencyjne w kanałach Cy3 i Cy5
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)