Key Documents
814683
TOYOPEARL® HW-40C Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 75 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
slurry
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14683
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
75 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Toyopearl HW-40 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography. It is typically used for high throughput desalting and buffer exchange. It also can remove surfactants such as Triton X100 from protein solutions. It is often used for smaller biomolecules with exclusion limits up to 10,000 Da.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)