Kluczowe dokumenty
807457
Supelco
TOYOPEARL® HW-55F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 500 mL, 45 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
opis
HW-55F
Formularz
beads
opakowanie
bottle of 500 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
1000-200,000 Da MW range
pH robocze
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Żywica Toyopearl HW-55 jest hydroksylowaną kulką z polimeru metakrylowego do chromatografii wykluczania wielkości białek w zakresie 1000-700 000 Da. Jest to również podstawowy koralik dla wszystkich produktów Toyopearl z oznaczeniem "-550".
Zastosowanie
Pożywki TOYOPEARL® frakcjonują mieszaniny białek i innych związków o dużej masie cząsteczkowej w szerokim zakresie rozmiarów. Zastosowania obejmują oddzielanie RNA od białka, rozdzielanie oligosacharydów według stopnia polimeryzacji i izolowanie aglutyniny przy zachowaniu wysokiego miana hemaglutynacji.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M V Pokrovskaya et al.
Protein expression and purification, 82(1), 150-154 (2012-01-10)
We have cloned ansB (YPTB1411) gene from Yersinia pseudotuberculosis Q66CJ2 and constructed stable inducible expression system that overproduce L-asparaginase from Y. pseudotuberculosis (YpA) in Escherichiacoli BL21 (DE3) cells. For purification of YpA we used Q-Sepharose and DEAE-Toyopearl column chromatography. We
Shu-fen Xu et al.
Fitoterapia, 83(1), 153-160 (2011-11-01)
Persimmon proanthocyanidin was fractionated on Toyopearl TSK-HW-50-F to yield a fraction with strong inhibition on the catalytic activity and edema-inducing activity and lethality of Chinese cobra PLA(2). Thiolysis suggested that the terminal units included C, EGCG and myricetin, and epicatechin
Olga N Smol'kina et al.
Carbohydrate research, 347(1), 161-163 (2011-11-22)
A method is developed for the preparation of D-rhamnose from an O-polysaccharide (OPS) isolated by mild acid hydrolysis of Azospirillum brasilense SR75 cell mass. After the OPS hydrolysis, D-rhamnose was recovered by gel-permeation chromatography on Toyopearl TSK HW-40 and was