Key Documents
807467
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Synonim(y):
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Kod UNSPSC:
12161501
opis
HW-65S
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
slurry
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylic polymer phase
wielkość cząstki
20-40 μm
wielkość porów
10,000-1,000,000 Da MW range
pH robocze
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Toyopearl HW-65 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 40,000-5,000,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-650" designated products.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)