Kluczowe dokumenty
814688
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 1 L, 30 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
wielkość cząstki:
30 μm
grupa aktywna macierzy:
hydroxylated methacrylic polymer phase
Matryca:
hydroxylated methacrylic polymer
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14688
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylic polymer phase
wielkość cząstki
30 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Toyopearl HW-65 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 40,000-5,000,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-650" designated products.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)