Merck
920266
Sigma-Aldrich
Indium Phosphide Zinc Sulfide (InP/ZnS) Quantum Dots
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 530 nm
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Wzór liniowy:
InP/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
in toluene
fluorescencja
FWHM 35-40 nm
λem 530 nm
, quantum yield ≥60%
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Reactive group: Amine
Zastosowanie
InP/ZnS core shell nanocrystals are Cadmium free/heavy metal free quantum dots suitable for different applications like light emitting diodes such as LEDs, displays, and biomedical applications. These Qdots are environmentally-friendly, heavy metal-free alternative to cadmium based quantum dots. These InP/ZnS core/shell quantum dots are non-toxic while offering high performance for various applications.
Przestroga
Do not freeze.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Lungs
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solar cell sensitized with ?green? InP-ZnS quantum dots: Effect of ZnS shell deposition
Zavaraki J A, et al.
Nanostructured Conjugated Polymers for Photovoltaic Devices, 22 (2020)
Bing Chen et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(32), e2002454-e2002454 (2020-07-03)
InP quantum dots (QDs) are typical III-V group semiconductor nanocrystals that feature large excitonic Bohr radius and high carrier mobility. The merits of InP QDs include large absorption coefficient, broad color tunability, and low toxicity, which render them promising alternatives