Kluczowe dokumenty
814686
TOYOPEARL® HW-55S Media luzem
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 1 L, 30 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14686
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylic polymer phase
wielkość cząstki
30 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Żywica Toyopearl HW-55 jest hydroksylowaną kulką z polimeru metakrylowego do chromatografii wykluczania wielkości białek w zakresie 1000-700 000 Da. Jest to również podstawowy koralik dla wszystkich produktów Toyopearl z oznaczeniem "-550".
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan Rui et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(11), 10472-10480 (2019-02-23)
Functional codelivery of plasmid DNA and RNA oligonucleotides in the same nanoparticle system is challenging due to differences in their physical properties as well as their intracellular locations of function. In this study, we synthesized a series of reducible branched
Yuan Rui et al.
Science advances, 5(12), eaay3255-eaay3255 (2019-12-17)
Efficient cytosolic protein delivery is necessary to fully realize the potential of protein therapeutics. Current methods of protein delivery often suffer from low serum tolerance and limited in vivo efficacy. Here, we report the synthesis and validation of a previously