807459
TOYOPEARL® HW-55S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Synonim(y):
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
About This Item
Polecane produkty
opis
HW-55S
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylic polymer phase
wielkość cząstki
20-40 μm
wielkość porów
1000-200,000 Da MW range
pH robocze
2-13
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Zastosowanie
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)