807476
TOYOPEARL® Butyl-650S Bulk Media
phase C4 (butyl), bottle of 100 mL, 35 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Polecane produkty
opis
Butyl-650S
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 100 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
polymer (35 μm)
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
35 μm
pH robocze
1-13
pojemność
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
- Strong affinity for water-soluble proteins
- High recovery of mass and activity
- High sample capacity: up to 2-4 times that of gel media
- Fluctuating salt concentrations will not change bed volume
- Mechanical stability to 7kg/cm2 (7 bar/100psi)
- Stable at wide pH range: 2-12
- Clean in place with 0.5M NaOH
- Autoclavable
TOYOPEARL media offer high yield recovery of proteins, using various aqueous eluants. The exclusion limit of 5x106 Da and large pore size, 1000Å, enables these packings to separate very large proteins by a hydrophobic interaction mechanism, without size exclusion effects. Packed as 100mL bottle.
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)