814702
TOYOPEARL® Butyl-650M Bulk Media
phase C4 (butyl), bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Polecane produkty
opis
Butyl 650M
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14702
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
1-13
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)