Kluczowe dokumenty
821303
TOYOPEARL® PPG-600M Media luzem
phase polypropylene glycol, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® PPG-600 HIC Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21303
Parametry
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
polypropylene glycol phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
1-13
pojemność
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Żywica Toyopearl PPG-600 (glikol polipropylenowy) ma drugą najwyższą hydrofilowość spośród ligandów HIC oferowanych przez Tosoh Bioscience. Została zoptymalizowana pod kątem oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i jest stosowana jako pośredni etap oczyszczania lub polerowania. Charakteryzuje się wyjątkowo dobrą wydajnością i odzyskiwaniem mAbs.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)