807475
TOYOPEARL® CM-650M Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Polecane produkty
opis
CM-650M
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
Matryca
methacrylate
grupa aktywna macierzy
carboxymethyl phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
5-10
pojemność
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
50 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (bovine haemoglobin)
kompatybilność
mode of use weak cation exchange chromatography
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Zastosowanie
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)