Kluczowe dokumenty
843203
TOYOPEARL® CM-650M Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 43203
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
carboxymethyl phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
2-13
pojemność
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)