Merck
795577
Sigma-Aldrich
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
226-331 °C
ciąg SMILES
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Synthetic precursor for organic electronics materials.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)