814016
TSKgel® DEAE-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 20 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 15 cm × 20 mm, 13 μm particle size
Materiały
glass
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14016
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 20 mm
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
13 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)