Merck
791814
Sigma-Aldrich
KetoABNO
95%
Synonim(y):
9-Azabicyclo[3,3,1]nonan-3-one-9-oxyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.19
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
109-114 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C[C@@H](N2[O])CCC[C@@H]2C1
InChI
1S/C8H12NO2/c10-8-4-6-2-1-3-7(5-8)9(6)11/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
AMZBXNVXJGUYMF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Oxidant has been demonstrated in the application of aerobic oxidation of alcholols and amines at room temperature and ambient pressure. This product is also a convenient bench top stable solid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lauber MB, and Stahl SS
ACS Catalysis, 3, 2612-2616 (2013)
Sonobe T, et al.
Chemical Science, 3, 3249-3249 (2012)