771406
Zinc trifluoromethanesulfinate
Synonim(y):
1,1,1-Trifluoro-methanesulfinic acid zinc salt (2:1), Baran trifluoromethylation reagent, Bis(((trifluoromethyl)sulfinyl)oxy)zinc, TFMS
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
151-157 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)O[Zn]OS(=O)C(F)(F)F
Zastosowanie
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Powiązanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.