Key Documents
Z411965
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass helices
coil I.D. 4-5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
śr. wewn. zwoju
4-5 mm
Opis ogólny
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)