Kluczowe dokumenty
Z137553
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 5 mm × 5 mm × 1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
opis
Quantity: ~580/lb.
dł. × śr. zewn. × grubość
5 mm × 5 mm × 1 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)