Z137596
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 8 mm × 8 mm × 1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opis
Quantity: ~770/lb.
dł. × śr. zewn. × grubość
8 mm × 8 mm × 1 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z137596-1LB | 4061832329826 |
Z137596-454G |