Kluczowe dokumenty
SYND240001
8629 uszczelnienie kolumny destylacyjnej, styl mini cewki
O.D. 4 mm, L 12 mm, weight 500 g
Synonim(y):
Synthware D240001
About This Item
Kod UNSPSC:
40161600
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
D240001
Długość
12 mm
śr. zewn.
4 mm
masa
500 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szczeliwo do kolumn destylacyjnych 8629 to miniszklane szczeliwo typu cząsteczkowego, które można "wlać" do dowolnej kolumny laboratoryjnej lub pilotażowej. Można je łatwo wyjąć w celu wymiany lub wyczyszczenia.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)