Kluczowe dokumenty
Z210552
Pro-Pak® distillation packing
0.24 in.2, 316 SS
Synonim(y):
Materiał opakowaniowy do destylacji
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 1 L
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 662423
Opis ogólny
Efficient, self-wetting, protruded metal dump-packing for distillation columns of 0.75 to 12 in. diameter. Maximum reflux rate of approximately 3.4 L/h. Free space for 0.16 in.2 size is 94% and for 0.24 in.2 size is 96%. Each package has a packing volume of approx. 1 L. Packed heights up to 20 ft possible without distortion.
Informacje prawne
Pro-Pak is a registered trademark of Cannon Instruments Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)