About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Zastosowanie
Produkty FastWoRX to hydrofobowe proszki, które pochłaniają większość związków organicznych. Dzięki nim, ekstrakcję ciecz-ciecz (LLE) w celu przeprowadzenia reakcji można zastąpić prostą filtracją lub separacją magnetyczną. Ta wersja produktu, FastWoRX-M, umożliwia separację magnetyczną. Procesy mogą być wykonywane w czasie o połowę krótszym lub krótszym. Zużycie rozpuszczalnika można zmniejszyć o 90% lub więcej. Emulsje nie mogą się tworzyć. Automatyzacja procesów opartych na FastWoRX jest znacznie łatwiejsza niż automatyzacja LLE. Więcej szczegółów na temat produktu można znaleźć w naszym Technical Spotlight.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
After filtration, the FastWoRX powder loaded with organic products can serve as a convenient input for flash chromatographic separation or other processing.