OCNMM3-1.5
SuperMag multitube magnetic separator
10-30 nm (Iron oxide nanoparticles)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Rozmiar jednostki
10 wells (accommodates 1.5mL centrifuge tubes)
rozmiar
4.5 cm × 18 cm × 7.3 cm
wielkość cząstki
10-30 nm (Iron oxide nanoparticles)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Separator SuperMag Multitube Separator został zaprojektowany do łatwego i szybkiego oddzielania nanokryształów magnetycznych o małej objętości w nawet dziesięciu różnych próbkach jednocześnie. Wykorzystuje zminiaturyzowane magnesy o bardzo wysokim polu magnetycznym. Waży tylko około 1,23 kg przy następujących wymiarach: 4,5 cm x 18 cm x 7,3 cm. Jest całkowicie przenośny i może pomieścić dziesięć probówek wirówkowych o pojemności 1,5 ml. Urządzenie jest zalecane do separacji nanokryształów magnetycznych o wielkości 20 nm i większej. Czasy wymagane do separacji będą się różnić w zależności od wielkości cząstek i stężenia nanokryształów magnetycznych w roztworze. Separator SuperMag Multitube Separator posiada silne pole magnetyczne. Produkt ten nie powinien być używany w pobliżu magnesów, metalu, kart kredytowych lub urządzeń pamięci masowej. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do poważnych obrażeń i utraty cennych danych.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)