Kluczowe dokumenty
575656-U
HybridSPE®-Phospholipid 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
Volume 2 mL, bed wt., 50 mg, pk of 1
Synonim(y):
HybridSPE (usuwanie fosfolipidów i białek) Płytka 96-dołkowa, 50 mg
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
HybridSPE®-Phospholipid, 96-well Plate, bed wt. 50 mg, volume 2 mL, pk of 1
Poziom jakości
linia produktu
HybridSPE®
Formularz
solid
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 1
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
2 mL
grupa aktywna macierzy
zirconia-based phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The "In-well" and "In-cartridge" precipitation methods are available for the HybridSPE-Phospholipid 96-well version and HybridSPE-Phospholipid Ultra cartridge in which biological plasma/serum is first added to either the well or cartridge, followed by acidified acetonitrile (precipitation agent). After a brief mixing/vortexing step, vacuum is applied. Because the 96-well and Ultra cartridge versions contain a series of low porosity hydrophobic filters/frits, the packed-bed filter/frit assembly acts as a depth filter facilitating the concurrent removal of both phospholipids and precipitated proteins during the extraction process. Standard HybridSPE-Phospholipid cartridges require an "off-line" precipitation method.
Zastosowanie
- Szybka analiza 65 farmaceutyków i 7 produktów higieny osobistej w próbkach osocza i tkanek całego ciała ryb przy użyciu ekstrakcji kwasowej, oczyszczania krzemionką pokrytą tlenkiem cyrkonu i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas: W tym badaniu omówiono zaawansowane zastosowanie chromatografii i spektrometrii mas, które może obejmować wykorzystanie technologii takich jak 4625-fosfolipid do przygotowania próbek, w szczególności do szybkiej analizy w matrycach biologicznych (Tanoue i in., 2020).
- Metody Multi LC-MS/MS i LC-HRMS do oznaczania 24 mikotoksyn, w tym głównych metabolitów biomarkerów fazy I i II, w matrycach biologicznych świń i kurcząt brojlerów: Pokazuje, w jaki sposób LC-MS/MS, potencjalnie z wykorzystaniem technologii 4625-fosfolipidów do oczyszczania próbek, ułatwia czułe i dokładne wykrywanie mikotoksyn w złożonych próbkach biologicznych (Lauwers et al., 2019).
- Ocena chromatografii cieczowej z pułapką jonową Toxtyper z urządzeniem do spektrometrii masowej z pułapką jonową (Toxtyper) do badań przesiewowych w kierunku narkotyków w płynie ustnym: Zbadano użyteczność konkretnych metod LC-MS/MS, które mogłyby zintegrować 4625-fosfolipid do bioanalitycznego oczyszczania próbek, zwiększając dokładność badań przesiewowych leków (Plecko et al., 2018).
- Skuteczne usuwanie fosfolipidów z próbek osocza za pomocą ekstrakcji do fazy stałej przy użyciu wkładów z żelem krzemionkowym modyfikowanym miedzią (II): Badania te potencjalnie łączą się z wykorzystaniem technologii 4625-Phospholipid do usuwania fosfolipidów, koncentrując się na poprawie czystości i jakości próbek chromatograficznych (Flieger et al., 2017).
- Oznaczanie kwasów perfluoroalkilowych w środowiskowych ekstraktach stałych po usunięciu fosfolipidów i oczyszczeniu metodą chromatografii turbulentnej on-line: Ilustruje specjalistyczne zastosowanie chromatografii i spektrometrii mas, w którym 4625-Phospholipid może być stosowany w celu poprawy analizy próbek środowiskowych poprzez skuteczne usuwanie fosfolipidów (Mazzoni et al., 2016).
Cechy i korzyści
- Merges the simplicity of protein precipitation and the selectivity of SPE via the targeted removal of phospholipids
- Reduce ion-suppression through the complete removal of phospholipids and precipitated proteins
- 2-3 step generic procedure
- Minimal to no method development
- Available in 96-well and 1 mL cartridge dimensions
Informacje prawne
Zastosowanie
probówka lub płytka SPE
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This Sigma-Aldrich article continues to detail new methodology for the analysis of Vitamin D metabolites using HybridSPE-Phospholipid technology.
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Badanie to pokazuje wpływ różnych modyfikatorów fazy ruchomej na separację; modyfikatory mrówczanu przewyższają octan pod względem sygnałów MS (lub czułości) i rozdzielczości chromatograficznej.
We are presenting an article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
Protokoły
his study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
Chromatograms
application for HPLCapplication for SPE, application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCPokaż więcejNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.