G006063
Analiza GC FAMEs w ludzkim mleku na 3325-IL111
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 50 °C (4 min), 8 °C/min to 160 °C (25 min), 4 °C/min to 220 ºC
inj. temp.: 230 °C
detector: FID, 240 ºC
carrier gas: hydrogen, 40 cm/sec
injection: 0.2 μL 10:1 split
sample: FAMEs from 100 mg human milk transesterified in sodium methoxide/methanol + boron trifluoride
Zastosowanie
clinical
food and beverages
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)