Kluczowe dokumenty
G005786
Analiza LC/MS/MS kannabinoidów Spice w osoczu na urządzeniu 2445 Express F5 po ekstrakcji do fazy stałej (SPE) przy użyciu 4625-fosfolipidów
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
sample/matrix: rabbit plasma, unfiltered K2-EDTA spiked with Spice cannabinoids (5 ng/mL each)
SPE well plate: HybridSPE-Phospholipid, 96-well plate, 50 mg bed wt., 2 mL well vol (575656-U)
sample addition: to each well add 100 μL plasma, followed by a 300 μL of 1% formic acid in acetonitrile, agitate on orbital shaker for 2 minutes
elution: attach collection plate and apply vacuum at 10” Hg for 4 minutes
column: Ascentis Express F5, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53567-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 6.8 (unadjusted); [B] acetonitrile; (50:50; A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 1296 psi (89 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), MRM, m/z 344/155 (JWH-073 metabolite), 385/155 (JWH-200), 336/121 (JWH-250), 328/155 (JWH-073), and 342/155 (JWH-018)
injection: 2 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Syntetyczne kannabinoidy (Spice) to stosunkowo nowy rodzaj dopalaczy, wykorzystywanych jako pseudo legalny sposób na uzyskanie haju podobnego do tego, jaki daje marihuana. Nowe syntetyczne kannabinoidy są stale wprowadzane na rynek, ponieważ dostawcy modyfikują ich struktury molekularne. Zdolność do szybkiej i niezawodnej identyfikacji stale zmieniającej się populacji tych związków we krwi lub moczu podejrzanych użytkowników jest poważnym wyzwaniem analitycznym stojącym przed chemikami sądowymi. Aby opracować metodę szybkiej izolacji i identyfikacji kannabinoidów Spice z osocza, zastosowano czterostopniowe podejście wykorzystujące selektywność kolumny, rozpuszczalniki o wysokiej czystości, skuteczne przygotowanie próbki i wzorce odniesienia. Kolumna Ascentis Express F5 zapewniła niezbędną rozdzielczość, a najwyższej jakości rozpuszczalniki i dodatki LC-MS dały odpowiedź wolną od adduktów dla maksymalnej czułości. Przygotowanie próbki przy użyciu HybridSPE-Phospholipid było szybkie i skuteczne, a wzorce referencyjne Cerilliant umożliwiły pewną identyfikację.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    JWH-073 N-(3-hydroxybutyl) metabolite solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    JWH-073 solution, 100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    JWH-018 solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)