Kluczowe dokumenty
54282-U
Supelco
Supelclean Z-Sep/C18 Mixed Bed SPE Tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiały
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Poziom jakości
skład
Bed wt., 420 mg
opakowanie
pk of 30 ×
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
This products was developed for pesticide residue analysis in livestock products. The Supelclean Z-Sep/C18 mixed bed tube consists of a mixed bed with Z-Sep sorbent (Zirconia coated silica gel) and ODS (C18) silica gel. Use for samples that contain high polarity pesticides.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)