Kluczowe dokumenty
52972-U
Supelco
Supelclean Z-Sep+ SPE Tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiały
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
skład
Bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30 ×
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
This product was developed for pesticide residue analysis in livestock products. Use for samples that contain low or intermediate polarity pesticides.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)