Merck
55506-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Synonim(y):
QuEChERS
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Supel QuE, Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
linia produktu
Supel
skład
Discovery® DSC-18, 300 mg
Z-Sep, 120 mg
opakowanie
pk of 50
metody
QuEChERS: suitable
pojemność probówki reakcyjnej (do wirowania)
15 mL , Shaker Compatible
grupa aktywna macierzy
zirconia-based phase
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with most QuEChERS shakers
Opis ogólny
Dispersive SPE (dSPE), often referred to as the "QuEChERS" method (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), is modern sample prep technique that is becoming increasingly popular in the area of multi-residue pesticide analysis in food and agricultural products.
Using the QuEChERS method, food/agricultural samples are first extracted with an aqueous miscible solvent (e.g., acetonitrile) in the presence of high amounts of salts (e.g., sodium chloride and magnesium sulfate) and/or buffering agents (e.g. citrate) to induce liquid phase separation and stabilize acid and base labile pesticides, respectively. Upon shaking and centrifugation, an aliquot of the organic phase is subjected to further cleanup using SPE. Unlike traditional methods using SPE tubes, in dispersive SPE, cleanup is facilitated by mixing bulk amounts of SPE (e.g., Supelclean PSA, ENVI-Carb, and/or Discovery DSC-18) with the extract. After sample cleanup, the mixture is centrifuged and the resulting supernatant can either be analyzed directly or can be subjected to minor further treatment before analysis.
Supelco carries a line of vials and centrifuge tubes containing pre-determined amounts of salts and SPE sorbents to support the most common method configurations used today.
Inne uwagi
Produkty 5225 QuE Z-Sep usprawniają oczyszczanie próbek ze złożonych matryc, skutecznie usuwając więcej tłuszczu i koloru z ekstraktów próbek niż tradycyjne fazy dla metod QuEChERS. Eliminując problematyczne zakłócenia matrycy, produkty Z-Sep zapewniają bardziej niezawodne metody LC-MS i GC-MS. Ta zastrzeżona technologia może zastąpić C18 i PSA w obecnych metodach bez dodatkowego opracowywania metod.
Z-Sep+ jest zalecany do oczyszczania próbek zawierających więcej niż 15% tłuszczu.
Z-Sep/C18 jest zalecany do oczyszczania próbek zawierających mniej niż 15% tłuszczu.
Z-Sep jest zalecany do oczyszczania próbek przed analizą analitów hydrofobowych.
Informacje prawne
Niektóre zastosowania tego produktu mogą być objęte zastrzeżeniami jednego lub większej liczby oczekujących wniosków patentowych. W celu uzyskania licencji prosimy o kontakt z techserv@sial.com.
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lianzhu Wang et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 33(5), 501-507 (2015-09-22)
A fast method based on QuEChERS methodology for the simultaneous determination of 32 sulfonylurea herbicide residues in sweet corns and green soybeans was developed using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The clean-up effects of three dispersive sorbents were evaluated in
Darina Lankova et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(10), 2515-2525 (2016-02-11)
In this study, a novel analytical approach for the determination of 11 monohydroxylated polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites (OH-PAHs) in urine was developed and validated. The rapid, simple and high-throughput sample preparation procedure based on ethyl acetate extraction and subsequent purification
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Jonatan V Dias et al.
Journal of chromatography. A, 1462, 8-18 (2016-08-11)
The goal of this work was to evaluate the efficiency of several sorbents on removal fats from edible oils (olive, soya and sunflower) during the clean-up step for posterior determination of 165 pesticides by UHPLC-QqQ-MS/MS system. The extraction procedure employed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
55506-U4061833528792