Kluczowe dokumenty
50982
Triethyl phosphite
analytical standard
Synonim(y):
P(EtO)3, P(OEt)3
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412-1.414
n20/D 1.413 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Polecane produkty
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)