Kluczowe dokumenty
33040-U
Supelco
BF3 - Methanol
10 % (w/w)
Synonim(y):
Boron trifluoride
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
opakowanie
pkg of 10 × 5 mL
stężenie
10 % (w/w)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Trójfluorek boru jest bezbarwnym gazem i łatwo reaguje z wodą, tworząc hydraty. Jest szeroko stosowany jako katalizator podczas polimeryzacji, alkilacji i reakcji kondensacji. Jest stosowany jako topnik gazowy do lutowania wewnętrznego lub twardego. Znajduje również zastosowanie jako środek gaśniczy w pożarach magnezu.
Zastosowanie
Zastosowano go w transmetylacji frakcji zawierających 1,2-diacyloglicerole (DAG), które oczyszczono za pomocą HPLC. Może być stosowany do obróbki lipidów podczas analizy GC wykonywanej w celu oznaczenia estrów metylowych kwasów tłuszczowych i dimetyloacetali.
Inne uwagi
Reagent for O-acetyl, methyl ester, methyl 2,2-dimethoxypropionate, dimethyl acetals and dimethoxy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes, Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 438-438 (1979)
S B Bocckino et al.
The Journal of biological chemistry, 260(26), 14201-14207 (1985-11-15)
1,2-Diacylglycerol (DAG) was measured in neutral lipid extracts from isolated hepatocytes using high pressure liquid chromatography followed by refractive index detection. Maximally effective doses of epinephrine, angiotensin II, and vasopressin increased DAG by approximately 65, 80, and 180-250%, respectively, with
Separation and quantitative determination of lactic, pyruvic, fumaric, succinic, malic, and citric acids by gas chromatography.
E Hautala et al.
Analytical biochemistry, 30(1), 32-39 (1969-07-01)
J.Horner et al.
Analytical Chemistry, 46, 110-110 (1974)
B.Hallgren and S. Larsson
Journal of Lipid Research, 3, 32-32 (1962)
Protokoły
nalysis of the omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon, highlighted through the use of 2 GC columns of different selectivity for analysts who wish to perform confirmatory analysis.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPEPokaż więcej