Kluczowe dokumenty
27005
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, red PTFE/silicone septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
black phenolic cap (open-top)
red PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with Varian 8100/8200 Autosampler
Opis ogólny
Fiolki są zasadniczo używane do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Igła autosamplera przebija nakrętkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek. Zakręcane szklane fiolki są używane w wielu autosamplerach ze standardowym otworem 4,6 mm. Bursztynowe szkło chroni próbki przed promieniowaniem UV. Gwinty na standardowo otwieranych fiolkach to 8-425. Zawiera fenolową otwartą górną pokrywkę i czerwoną przegrodę PTFE/silikonową odpowiednią do stosowania z większością rozpuszczalników organicznych (do momentu przebicia) i niezalecaną do stosowania z chlorosilanami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)