27046-U
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening - 4.6 mm), PTFE/silicone septum
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone septum
amber glass vial (standard opening - 4.6 mm)
black polypropylene cap (open-top)
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
27046-U | 4061832318189 |