Merck
13734-U
Supelco
Metal Packed GC Column (fits PerkinElmer®)
phase 3% SP-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
PerkinElmer
Parametry
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/120 Carbopack B support
grupa aktywna macierzy
3% SP-1500 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with PerkinElmer
Opis ogólny
Kolumna z wypełnieniem przesącza gaz nośny przez porowate złoże. W kolumnie z wypełnieniem separację uzyskuje się poprzez odsunięcie od siebie substancji rozpuszczonych. Kolumny z wypełnieniem wykonane są z dwóch głównych materiałów: stali nierdzewnej i szkła Pyrex. Kolumny z wypełnieniem metalowym są bardziej odpowiednie do długich i wysokich natężeń przepływu gazu nośnego, aby tolerować podwyższone ciśnienia. Carbopack B, lepiej znany jako grafitowana sadza, ma nieporowatą, niepolarną i jednorodną powierzchnię. Ten adsorbent nadaje się jako faza stacjonarna zarówno w kolumnach wypełnionych, jak i kapilarnych. Wkłady Carbopack B są bardziej wydajne niż C-18 do ekstrakcji fenoli.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits PerkinElmer 8000, 9000, AutoSystem, XL, and Clarus 500 (Not On-Column Injection).
Zastosowanie
Kolumna Carbopack B wypełniona stalą nierdzewną została użyta do pomiaru chloroformu, dichlorometanu i metanu w próbkach headspace przy użyciu analizy GC.
Informacje prawne
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D M Bagley et al.
Applied and environmental microbiology, 61(9), 3195-3201 (1995-09-01)
The effects of methanol addition and consumption on chloroform degradation rate and product distribution in methanogenic methanol enrichment cultures and in cultures of Methanosarcina barkeri 227 were investigated. Degradation of chloroform with initial concentrations up to 27.3 microM in enrichment
A Di Corcia et al.
Analytical chemistry, 63(6), 580-585 (1991-03-15)
A general liquid-solid extraction procedure for the isolation of pesticides from groundwater and drinking water for high-performance liquid chromatography (HPLC) is presented. This simple and rapid procedure involved passing a 2-L sample through a 250-mg graphitized carbon black (Carbopack B)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)