12594
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 3% SP®-1500, matrix 80/120 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-230 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/120 Carbopack B support
grupa aktywna macierzy
3% SP®-1500 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)