Kluczowe dokumenty
11815
Coated GC Packing
phase SP®-1000, 1%, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
bottle of 15 g
Poziom jakości
Parametry
60-225 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
macierz
60/80 Carbopack B support
grupa aktywna macierzy
SP®-1000 phase, 1%
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group halogenated organics
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)