Kluczowe dokumenty
11993
Supelco
Coated GC Packing
phase 5% Carbowax 20M, matrix 40/60 Chromosorb T support, bottle of 50 g
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
opakowanie
bottle of 50 g
Parametry
60-225 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
Matryca
40/60 Chromosorb T support
grupa aktywna macierzy
5% Carbowax 20M phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group general
Opis ogólny
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Zastosowanie
general use
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF.
Science, 22-23 (2007)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)