Kluczowe dokumenty
12212
Supelco
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 10% Carbowax 20M, matrix 80/100 Chromosorb W AW support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32110502
Materiały
stainless steel column
Parametry
60-225 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Chromosorb W AW support
grupa aktywna macierzy
10% Carbowax 20M phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Opis ogólny
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)