Key Documents
11766
Coated GC Packing
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
bottle of 15 g
Poziom jakości
Parametry
60-225 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
macierz
60/80 Carbopack B support
grupa aktywna macierzy
5% Carbowax 20M phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group blood alcohols
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)