Kluczowe dokumenty
11814
Supelco
Coated GC Packing
phase 6.6% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B AW support, bottle of 15 g
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
opakowanie
bottle of 15 g
Parametry
60-225 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
Matryca
80/120 Carbopack B AW support
grupa aktywna macierzy
6.6% Carbowax 20M phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group alcoholic beverages
Opis ogólny
Wybór materiału powlekającego opiera się na fazie stacjonarnej GC. Powlekanie GC odbywa się poprzez powlekanie 6% fazy ciekłej carbowax -20M na nośniku chromosorb. Kolumna GC wykonana z tego materiału opakowaniowego jest wysoce wydajna, ma niski wyciek i prawie nie ma aktywnego miejsca. Ponadto gwarantuje jednolite upakowanie w kolumnie, co prowadzi do szybkiej analizy.
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Zastosowanie
Carbopack B lub grafitowany blok węgla termicznego (GTCB) został użyty do oznaczania śladowych ilości symazyny i atrazyny w wodzie. Został on również wykorzystany do oceny chromatografii gazowej składników organicznych obecnych w atmosferze na poziomach śladowych w celu wstępnego zatężenia próbki.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Basic Gas Chromatography-Mass Spectrometry: Principles and Techniques.
Karasek FW and Clement RE.
Science, 15-16 (1988)
Gas chromatographic evaluation of the organic components present in the atmosphere at trace levels with the aid of carbopack b for pre-concentration of the sample.
Ciccioli, et al.
Journal of Chromatography A, 351, 433-449 (1986)
Rapid determination of simazine and atrazine in water at the parts per trillion (10 (12) level. Extraction by a miniaturized carbopack B trap followed by high-performance liquid chromatography.
Corcia D, et al.
Journal of Chromatography A, 405, 357-363 (1987)
Analytical Measurements in Aquatic Environments.
Namiesnik J and Szefer P.
Science, 73-73 (2009)