Kluczowe dokumenty
12804-U
Supelco
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500, matrix 100/120 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
100/120 SUPELCOPORT support
grupa aktywna macierzy
20% SP-2100 + 0.1% Carbowax 1500 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
Kolumny z wypełnieniem wykonane ze stali nierdzewnej są zasadniczo stosowane, gdy stosowane są wyższe prędkości przepływu gazu nośnego, ponieważ mogą one wytrzymać podwyższone ciśnienie. Kolumny ze stali nierdzewnej są zwykle przemywane rozcieńczonym kwasem solnym, a następnie wodą z dodatkiem metanolu, acetonu, dichlorku metylenu i n-heksanu w celu usunięcia wszelkich produktów korozji i śladów środków smarnych.
An economical metal column should be used for less demanding applications where the inertness of glass is not required. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)