Merck
11501-U
Supelco
PTFE Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix Chromosil 310 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
PTFE
Poziom jakości
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
Matryca
Chromosil 310 support
grupa aktywna macierzy
none phase
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
configured for general coil use
for analyte group used with sulfur compounds
for use with General Configuration
Opis ogólny
For low temperature applications, a PTFE column offers the flexibility of metal with inertness approaching that of glass. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)