Wstecz
PTFE Packed GC Column (General Configuration)
Products
Kategoria produktu
columns (2)
Marka
Supelco (2)
Typ kolumny
Średnica wewnętrzna (mm)
Długość (m)
Zastosowanie
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
11501-U
PTFE Packed GC Column (General Configuration),
phase none, matrix Chromosil 310 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
Rozwiń
Wyświetl ceny
11496
PTFE Packed GC Column (General Configuration),
phase none, matrix Chromosil 330 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty, middle 6 ft packed