Kluczowe dokumenty
13052-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 Porapak N support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Synonim(y):
GC column, Porapak N
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Agilent
Parametry
0-190 °C temperature (isothermal or programmed)
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matryca
80/100 Porapak N support
grupa aktywna macierzy
none phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for use with General Configuration
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)