Kluczowe dokumenty
20330-U
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak Q, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
Synonim(y):
Kolumna Omnifit, 15 mm x 100 mm
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 75 cc
Parametry
250 °C temp. limit
powierzchnia
~550 m2/g
Matryca
Porapak Q
wielkość cząstki
50-80 mesh
gęstość
~0.34 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)