20328
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak P, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
opakowanie
bottle of 75 cc
Parametry
250 °C temp. limit
metody
gas chromatography (GC): suitable
powierzchnia
~150 m2/g
Matryca
Porapak P
wielkość cząstki
80-100 mesh
gęstość
~0.26 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)